재조합
expressed in E. coli
제품 라인
Upstate®
특이 활성도
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
분자량
Mw 89.6 kDa
정제법
(glutathione-agarose and Ni2+/NTA-agarose)
종 반응성
human
제조업체/상표
Upstate®
기술
activity assay: suitable (kinase)
수납 번호(accession number)
(FUNCTION: SwissProt: O96017 # Regulates cell cycle checkpoints and apoptosis in response to DNA damage, particularly to DNA double-strand breaks. Inhibits CDC25C phosphatase by phosphorylation on ′Ser-216′, preventing the entry into mitosis. May also play a role in meiosis. Regulates the TP53 tumor suppressor through phosphorylation at ′Thr-18′ and ′Ser-20′. )
NM_001005735.1
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
유전자 정보
human ... CHEK2(11200)
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
포장
품질
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
법적 정보
면책조항
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°C)
Not applicable