Agency
APHA
ISO 11290
Quality Level
무균
non-sterile
양식
powder
제조업체/상표
EcoCult®
기술
microbiological culture: suitable
응용 분야
food and beverages
microbiology
pathogen testing
저장 온도
10-30°C
적합성
Listeria spp. (spp.)
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
- Compliance to major regulatory standards ISO, FDA-BAM, EPA or USP
- Clear labeling and Certificate of Analysis to check compliance at a glance
- Reliable and accurate quality in powder format
- Cost-effective pricing
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
시험 성적서(COA)
관련 콘텐츠
식품 미생물학 검사는 식품 안전성 및 품질 관리의 핵심 부분입니다. 병원체 및 부패성 유기체를 검출하는 광범위한 검사에 대해 자세히 알아 보십시오.
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.