주요 문서
1.25150
Millipore
Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
RoboColumn Fractogel® TMAE MC (M), volume 0.6 mL, prepacked column
동의어(들):
RoboCol Fractogel® TMAE MC (M) 0.6ml
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Quality Level
material
polypropylene housing
제품 라인
Fractogel®
양식
prepacked column
파라미터
≤8 bar pressure
~180 cm/hr max. flow rate
컬럼 내경 × 길이
5 mm × 30 mm
용적
0.6 mL
기질 활성군
Methacrylate
평균 입자 크기
40-90 μm
용량
~150 mg, BSA binding capacity
응용 분야
plasma purification
recombinant protein
vaccine development
분리 기술
anion exchange
저장 온도
no temp limit
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
5 x 30 mm
특징 및 장점
RoboCol Fractogel® TMAE MedCap (M) 0.6 ml enables:
  • Excellent binding at high flow rates
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
법적 정보
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany