1.20091
Parteck® SLC 500
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
의약품 제조
동의어(들):
Silica, colloidal anhydrous silica, colloidal silica, colloidal silicon dioxide, fumed silica, fumed silicon dioxide, highly disperse silicon dioxide, light anhydrous silicic acid, silica, Silicon dioxide
About This Item
추천 제품
Agency
NF
Ph. Eur.
Quality Level
제품 라인
EMPROVE® ESSENTIAL
양식
fine powder
입자 크기
17-25 μm (d50)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
1710 °C
응용 분야
pharmaceutical
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
- Solubility enhancement of APIs
- Unparalleled stabilization of the amorphous solid state
- Unique pore structure (6 nm diameter) and a very high surface area (500 m²/g)
- Perfect fit to stabilize poor glass former molecules
- Platform approach to manage API particle and polymorph variation
- No specific equipment/extra capital invest needed to stabilize the amorphous form of APIs
- High-end application support
포장
1200911000 // Wide necked plastic bottle in corrugated box
1200919025 // Standard PE bag in PE square drum
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
문서
Our overview of API solubility and dissolution enhancement methods can help you decide between the many options to take during formulation.