주요 문서
119147
Sigma-Aldrich
Adenosine A1 Receptor Antagonist I
DPCPX
동의어(들):
8-Cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine, 1,3-Dipropyl-8-cyclopentylxanthine, DPCPX, PD 116,948
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H24N4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
304.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.51
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
SMILES string
CCCN1C(=O)N(CCC)c2nc([nH]c2C1=O)C3CCCC3
InChI
1S/C16H24N4O2/c1-3-9-19-14-12(15(21)20(10-4-2)16(19)22)17-13(18-14)11-7-5-6-8-11/h11H,3-10H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI key
FFBDFADSZUINTG-UHFFFAOYSA-N