제품명
Hydrogen Peroxide Test, photometric, 0.015-6.00 mg/L (H2O2), Spectroquant®
제품 라인
Spectroquant®
Quality Level
사용
sufficient for 100 tests
특정 분석물질
hydrogen peroxide
측정 범위
0.015-6.00 mg/L (H2O2)
기술
photometry: suitable
호환성
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
검출 방법
photometric (Neocuproin)
저장 온도
15-25°C
일반 설명
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
53.6 °F
Flash Point (°C)
12 °C
시험 성적서(COA)
문서
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
소독 관리와 올바른 소독제 선택법에 대해 알아봅시다. 광도측정법 및 반사광측정법에 기반한 방법론과 기기 중에서 다양하게 선택할 수 있습니다.
프로토콜
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Hydrogen peroxide용 표준용액 조제