The known interfering substances are indicated in the table shown below. In the case of complex samples, such as foods, it is particularly difficult to estimate the potential influence of the foreign substances on the analysis (matrix effect). Please refer to the links below for more details on identifying matrix effects.
추천 제품
제품명
Nitrate Test, reflectometric, 5-225 mg/L (NO3-), for use with REFLECTOQUANT®
설명
quantitative
Quality Level
특정 분석물질
nitrate
반응 적합성
reaction type: Griess reaction
측정 범위
5-225 mg/L (NO3-)
호환성
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
검출 방법
reflectometric
저장 온도
2-8°C
일반 설명
결합
분석 메모
Assay
- standard 1:
22 - 28 mg/l
- standard 2: 90 - 110 mg/l
- standard 3: 180 - 220 mg/l
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
시험 성적서(COA)
문서
Nitrite로 환원된 후 Griess 시약으로 검출되는 다양한 채소 내 Nitrate 수준의 Reflectoquant® 시스템 및 검사 스트립을 이용한 반사광측정을 기술하는 단계별 방법.
Reflectometric nitrate determination in vegetables using Griess reagent and Reflectoquant® system.
Nitrite로 환원된 후 Griess 시약으로 검출되는 폐수 내 Nitrate의 Reflectoquant® 검사 스트립 및 반사광측정기를 이용한 반사광측정을 기술하는 단계별 방법.
Reflectometric determination of nitrate in wastewater using Griess reagent and Reflectoquant® test strips.
-
Hello. We use your Nitrate test strips to measure Nitrate levels in whey 0- 500ppm. Can you tell me if there are any interfering substances that you know of that might give a false high reading.
1 답변-
도움이 되었습니까?
-