주요 문서
1.16727
Supelco
Empty cells
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116116
NACRES:
NB.35
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
호환성
for use with RQflex® 10 Plus
검출 방법
reflectometric
일반 설명
We offer you useful accessories. The empty cells can be used for the RQflex® 10 plus reflectometer. The package includes 100 disposable cells.
법적 정보
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany