1.15419
Cetyl palmitate 15 (cetylesters wax)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
의약품 제조
동의어(들):
Cetyl palmitate 15 (cetylesters wax), Cetaceum, Spermaceti synthetic
About This Item
Agency
NF
Ph. Eur.
Quality Level
제품 라인
EMPROVE® ESSENTIAL
양식
solid
mp
43-57 °C
응용 분야
pharmaceutical
semi-solid formulation
저장 온도
15-25°C
SMILES string
O(CCCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H64O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-32(33)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3
InChI key
PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
애플리케이션
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능