주요 문서
1.15262
Supelco
Amberlite IRA-410 Ion Exchange Resin
15-50 mesh
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
제품명
Ion exchanger Amberlite IRA-410, suitable for ion chromatography
양식
resin
Quality Level
기술
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable (strongly basic)
Matrix
PS-DVB
기질 활성군
SAX
입자 크기
300-1100 μm
분리 기술
anion exchange
저장 온도
no temp limit
일반 설명
(strongly basic anion exchanger type II) Cl⁻ form
분석 메모
Description: damp brownish-yellow spherules
Total capacity: ≥ 1.3 mol/l
Particle size (0,3-1,1 mm): ≥ 90
법적 정보
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3