주요 문서
1.15226
Millipore
N-(2-ACETAMIDO)-2-AMINOETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE ACES
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12161703
NACRES:
NA.25
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable