Key Documents
1151158
Millipore
ProSep®-vA Ultra 1 x 100 mL
High-titer antibody purification
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
eCl@ss:
32011308
Quality Level
제조업체/상표
Prosep®
파라미터
<1000 cm/hr flow rate
기술
protein purification: suitable
bed H
≤450 mm
입자 크기
75-125 μm
pH
1 – 9
포장
Bottle
법적 정보
PROSEP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°C)
Not applicable