product name
Crack Set 10, sufficient for 100 digestions of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc, Spectroquant®
제품 라인
Spectroquant®
Quality Level
사용
sufficient for 100 digestions of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc
특정 분석물질
cadmium, copper, iron, lead, nickel, phosphorus, zinc
기술
photometry: suitable
저장 온도
15-25°C
일반 설명
분석 메모
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
관련 콘텐츠
정밀한 정량분석을 위해 Spectroquant® 검사 키트와 광도계를 사용하여 방류수 내 총 phosphorus를 광도측정법으로 측정하는 단계별 절차.