주요 문서
1.12994
Millipore
Florisil® (0.150-0.250 mm)
for residue analysis
동의어(들):
Florisil® (0.150-0.250 mm)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩139,500
1 KG
₩1,094,300
₩139,500
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 G
₩139,500
1 KG
₩1,094,300
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41115711
EC 인덱스 번호:
215-681-1
₩139,500
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
Quality Level
pH
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
저장 온도
no temp limit
SMILES string
[Si](=O)([O-])[O-].[Mg+2]
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
InChI key
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Sieve analysis (dry sieving; >0,15 mm): ≥ 80 %
Appearance: passes test
Identity (Si): passes test
Identity (Magnesium): passes test
법적 정보
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable