주요 문서
1.12237
Sigma-Aldrich
Manganese
powder 99+
동의어(들):
Manganese
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Mn
CAS Number:
Molecular Weight:
54.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141724
EC 인덱스 번호:
231-105-1
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
효능
9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
2061 °C
mp
1246 °C
density
7.4 g/cm3 at 19 °C
저장 온도
no temp limit
SMILES string
[Mn]
InChI
1S/Mn
InChI key
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Particle size (< 100 µm): ≥ 90 %
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable