주요 문서
1.12148
Sigma-Aldrich
Methyl dodecylbenzene sulfonate
for surfactant tests
동의어(들):
Methyl dodecylbenzene sulfonate, Dodecylbenzenesulfonic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H32O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
340.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
257-847-6
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
양식
liquid
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
no temp limit
SMILES string
[S](=O)(=O)(OC)c1c(cccc1)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H32O3S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-16-13-14-17-19(18)23(20,21)22-2/h13-14,16-17H,3-12,15H2,1-2H3
InChI key
AIXYHMWIAPSTQG-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (two-phase titration): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Free acid (as Dodecyl benzene sulfonic acid): ≤ 0.5 %
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable