문서
1.10306
Supelco
Protein Kit
(Bradford Method) reagent solution for approx. 200 determinations
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116116
Quality Level
분석물 화학적 분류
proteins
기술
photometry: suitable
pH
0.8 (20 °C in H2O)
저장 온도
no temp limit
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 2
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°C)
50 °C
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2