추천 제품
vapor density
1.3 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
제품 라인
EMPROVE® EXPERT
농도
1 M
증발 잔류물
≤100 ppm
무기 잔류물
≤80 ppm
pH
<1 (20 °C)
bp
>100 °C (lit.)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
음이온 미량물
chlorine and bromine (as Cl-): ≤1
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
sulfite (SO32-): ≤10 ppm
양이온 미량물
As: ≤0.1 ppm (Arsenic)
Hg: ≤0.004 ppm (Mercury)
Pb: ≤0.5 ppm (Heavy metals)
저장 온도
2-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Manufactured from Hydrochloric acid fuming 37% EMPROVE® ESSENTIAL PhEur, BP, JP, NF and purified water acc. PhEur, JP.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated.
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능