Merck
1.10110
SAFC
2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-ethanesulfonic acid
Buffer substance HEPES EMPROVE® EXPERT
의약품 제조
동의어(들):
HEPES, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 G
₩433,600
1 KG
₩1,142,700
3 X 1 KG
₩2,874,600
₩433,600
예상 입고일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
250 G
₩433,600
1 KG
₩1,142,700
3 X 1 KG
₩2,874,600
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H18N2O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
238.30
Beilstein:
883043
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161703
EC 인덱스 번호:
230-907-9
₩433,600
예상 입고일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
Quality Level
제품 라인
EMPROVE® EXPERT
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
특징
RNase and DNase free
기술
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
5.0-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
유용한 pH 범위
6.8-8.2
pKa(25 °C)
7.5
mp
212.6 °C
solubility
703.6 g/L
density
1.44 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
560 kg/m3
저장 온도
2-25°C
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Buffer quality is vital for the success of biopharmaceutical processes, because buffers are indispensable in nearly every production step.
Our broad portfolio of buffer materials manufactured under appropriate controls is tailored to your needs. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.
이 제품을 이미 가지고 계십니까?
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1