주요 문서
1.09994
Supelco
Vanadium standard
1000 mg V, (VOSO₄ in 8.6% H₂SO₄) Titrisol®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
Titrisol®
형태
concentrate
기술
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
industrial qc
pharmaceutical
형식
single component solution
저장 온도
15-25°C
분석 메모
content (V): 1000 mg/Ampoule
Determination method: Oxidimetric titration.
(traceableof NIST - SRM 136e)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
법적 정보
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable