문서
1.09970
Supelco
Hydrochloric acid solution
c(HCl) = 1 mol/l (1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®®
동의어(들):
Hydrochloric acid solution, Hydrogen chloride solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
36.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Hydrochloric acid solution, for 1000 ml, c(HCl) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
Quality Level
제품 라인
Titrisol®
형태
liquid
반응 적합성
reaction type: Acid-base reactions
농도
1 M
기술
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
프로토콜
Photometric determination with pyridylazoresorcinol (PAR) subsequent to acid extraction
산 추출 이후에 pyridylazoresorcinol(PAR)을 이용하여 광도측정법으로 측정