문서
1.09947
Supelco
Silicon standard
1000 mg Si, (SiCl₄ in 14% NaOH) Titrisol®
동의어(들):
Silicon Reference Standard for ICP/AAS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
Titrisol®
형태
concentrate
농도
1000 mg Si in 14% NaOH
기술
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
industrial qc
pharmaceutical
형식
single component solution
저장 온도
15-25°C
분석 메모
content (Si): 1000 mg / Ampoule
Determination method: ICP-OES
(traceable to NIST - SRM 3150)
Accuracy of the method: +/- 5 mg
법적 정보
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable