주요 문서
1.09872
Supelco
Sulfate standard
1000 mg SO₄ (H₂SO₄ in H₂O) Titrisol®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Quality Level
제품 라인
Titrisol®
기술
ion chromatography: suitable
pH
0.8 (20 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
environmental
food and beverages
형식
single component solution
저장 온도
15-25°C
분석 메모
content (SO₄²⁻): 1000 mg / Ampoule
Determination method: Alcalimetric titration
(traceable to NIST - SRM 723b)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
법적 정보
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable