주요 문서
1.09716
Supelco
n-Octane
reference substance for gas chromatography
동의어(들):
n-Octane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)6CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
114.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
EC 인덱스 번호:
203-892-1
vapor pressure
14 hPa ( 20 °C)
분석
≥99% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
210 °C
expl. lim.
0.8-6.5 % (v/v)
기술
gas chromatography (GC): suitable
bp
125-126 °C/1013 hPa
mp
-57 °C
전이 온도
flash point 13 °C
density
0.70 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
55.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
13 °C - closed cup