About This Item
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
추천 제품
Grade
reagent grade
Quality Level
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
제품 라인
EMSURE®
분석
≥99.5% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
435 °C (DIN 51794)
817 °F
효능
1620 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for analytical testing)
불순물
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000002% Cu (Copper)
≤0.000002% Mn (Manganese)
≤0.000002% Ni (Nickel)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00001% Fe (Iron)
≤0.00001% Mg (Magnesium)
≤0.00001% Pb (Lead)
≤0.00001% Sn (Tin)
≤0.00001% Zn (Zinc)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.001% Halogen compounds,halides (as Cl)
≤0.001 meq/g Acidity
≤0.002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Sulfated ash
≤0.1% Benzaldehyde (GC)
≤0.1% Water
색상
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
과산화수소 값
≤5
전이 온도
flash point 101 °C (DIN 51758)
solubility
40 g/L
SMILES string
OCc1ccccc1
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
결합
기타 정보
법적 정보
부속물
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Flash Point (°C)
101 °C - DIN 51758