Key Documents
1.09609
Supelco
n-Tridecane
reference substance for gas chromatography
동의어(들):
n-Tridecane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)11CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
184.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
EC 인덱스 번호:
211-093-4
vapor pressure
<0.5 hPa ( 20 °C)
Quality Level
형태
liquid
autoignition temp.
>204 °C
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.6-6.5 % (v/v)
기술
gas chromatography (GC): suitable
bp
235 °C/1013 hPa
mp
-5 °C
전이 온도
flash point 79 °C
density
0.757 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChI key
IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Purity (GC): ≥ 99.3 % (a/a)
Identity (IR-spectrum): conforms
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
201.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
94 °C - closed cup