Key Documents
1.09604
Supelco
n-Heptadecane
reference substance for gas chromatography
동의어(들):
n-Heptadecane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)15CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
240.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
EC 인덱스 번호:
211-108-4
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.3% (GC)
형태
liquid
기술
gas chromatography (GC): suitable
kinematic viscosity
<7 cSt(40 °C)
bp
302 °C/1013 hPa
mp
22 °C
전이 온도
flash point 148 °C
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3
InChI key
NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC): ≥ 99.3 %
Identity (IR-spectrum): conforms
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
300.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
149 °C - closed cup