주요 문서
1.09602
Supelco
Methyl stearate
reference substance for gas-chromatography
동의어(들):
Methyl stearate, Octadecanoic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H38O2
CAS Number:
Molecular Weight:
298.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
203-990-4
NACRES:
NA.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
양식
solid
bp
215 °C/20 hPa
mp
37-39 °C
density
0.85 g/cm3 at 40 °C
저장 온도
no temp limit
SMILES string
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
InChI key
HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Purity (GC): ≥ 99.0
Identity (IR-spectrum): conforms
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110.0 °C - closed cup