주요 문서
1.09480
Supelco
ICP multi-element standard solution XIII
(15 elements in diluted nitric acid) Certipur®
동의어(들):
Nota 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Grade
reference material
Quality Level
제품 라인
Certipur®
기술
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
density
1.032 g/cm3
응용 분야
industrial qc
pharmaceutical
형식
multi-component solution
저장 온도
15-25°C
분석 메모
Al (Aluminium): 500 mg/l
As (arsenic): 100 mg/l
Be (beryllium): 100 mg/l
Cd (cadmium): 25.0 mg/l
Co (cobalt): 100 mg/l
Cr (chromium): 100 mg/l
Cu (Copper): 100 mg/l
Fe (iron): 100 mg/l
Hg (Mercury): 5.0 mg/l
Mn (Manganese): 100 mg/l
Ni (Nickel): 100 mg/l
Pb (lead): 100 mg/l
Se (Selenium): 25.0 mg/l
V (Vanadium): 250 mg/l
Zn (Zinc): 100 mg/l
법적 정보
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionExclamation markHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable