주요 문서
1.09309
Supelco
LiChrosorb® Si 100 (10 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent, CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
동의어(들):
Silica gel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41115709
EC 인덱스 번호:
231-545-4
NACRES:
SB.52
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
LiChrosorb® Si 100 (10 µm), LiChrosorb® Si 100 (10 µm). CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
material
stainless steel column
Agency
suitable for USP L3
제품 라인
LiChrosorb®
효능
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
특징
endcapped: no
파라미터
60 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
Silica bonding phase
입자 크기
10 μm
공극 크기
100 Å pore size
작동 pH
2-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
벌크 밀도
200‑800 kg/m3
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
저장 온도
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
LiChrosorb® Si 100 is a reliable irregular shaped silica sorbents with a pore diameter of 100A for normal phase chromatography.
분석 메모
Pore volume: 0.98 - 1.06 ml/g
Specific surface area (BET): 290 - 340 m²/g
particle size (Malvern) (d10): 8.7 - 10.0 µm
particle size (Malvern) (d50): 12.0 - 14.0 µm
particle size (Malvern) (d90): 17.5 - 20.5 µm
Pressure: 10 - 16 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 25000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (2-Nitrotoluene): 0.5 - 2.0
법적 정보
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable