주요 문서
1.09023
Millipore
GRIESS-ILOSVAY′S nitrite reagent
suitable for microbiology
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106212
NACRES:
NA.21
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
liquid
Quality Level
기술
microbe id | metabolite detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH
2.0 (20 °C in H2O)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
environmental
food and beverages
food and beverages
microbiology
저장 온도
15-25°C
적합성
bacteria spp.
일반 설명
Reagent solution for detecting microbial nitrite in order to identify nitrate-reducing microorganisms
분석 메모
Appearance: clear, colourless to light pink
Sensitivity test: passes test
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1