1.08882
Zinc sulfate monohydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., USP
의약품 제조
동의어(들):
Zinc sulfate monohydrate, Sulfuric acid zinc salt monohydrate
About This Item
추천 제품
Agency
Ph. Eur.
USP
Quality Level
제품 라인
EMPROVE® ESSENTIAL
양식
solid
pH
4.0-5.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
350 g/L (anhydrous substance)
density
3.2 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
pharmaceutical
solid formulation
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Zn+2].[S](=O)(=O)([O-])O.[O-H]
InChI
1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;+2/p-2
InChI key
RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
애플리케이션
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능