주요 문서
1.08780
Supelco
Zinc
granular for analysis, particle size about 3-8 mm EMSURE® ISO
동의어(들):
Zinc
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 G
₩244,006
1 KG
₩488,012
₩244,006
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 G
₩244,006
1 KG
₩488,012
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Zn
CAS Number:
Molecular Weight:
65.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141750
EC 인덱스 번호:
231-175-3
NACRES:
NA.21
₩244,006
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
Agency
reag. ISO
Quality Level
제품 라인
EMSURE®
분석
≥99.9% (complexometric)
양식
granular
bp
906 °C/1013 hPa
mp
419 °C
density
7.13 g/cm3 at 20 °C
양이온 미량물
As: ≤0.00001%
Cd: ≤0.0005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.02%
Pb: ≤0.005%
Sn: ≤0.005%
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (complexometric): ≥ 99.9 %
As (Arsenic): ≤ 0.00001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Sn (Tin): ≤ 0.005 %
Corresponds to ISO
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 5
1 of 5