주요 문서
1.08426
Supelco
Titriplex® V
for analysis (diethylenetriaminepentaacetic acid)
동의어(들):
Titriplex® V
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H23N3O10
CAS Number:
Molecular Weight:
393.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
200-652-8
NACRES:
NA.21
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
양식
solid
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
반응 적합성
reaction type: Complexometric reactions
기술
titration: suitable
pH
2-3 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
>206 °C (Decomposition)
solubility
4.8 g/L
벌크 밀도
580 kg/m3
저장 온도
15-25°C
SMILES string
N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C14H23N3O10/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)
InChI key
QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (complexometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Iron (Fe): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.5
법적 정보
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation markHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
표적 기관
Respiratory Tract
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
392.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
200 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1