추천 제품
vapor density
3.2 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
분석
≥99.9% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
997 °F
expl. lim.
7 %
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
불순물
≤0.0001 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
증발 잔류물
≤0.0002%
색상
APHA: ≤10
투과
285 nm, ≥15%
290 nm, ≥60%
300 nm, ≥80%
310 nm, ≥90%
335 nm, ≥96%
350 nm, ≥98%
refractive index
n/D 1.496 (lit.)
kinematic viscosity
0.7 cSt(20 °C)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
전이 온도
flash point 4 °C
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
UV 흡수
λ: 285 nm Amax: ≤0.82
λ: 290 nm Amax: ≤0.22
λ: 300 nm Amax: ≤0.10
λ: 310 nm Amax: ≤0.05
λ: 335 nm Amax: ≤0.02
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
기타 정보
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
39.9 °F
Flash Point (°C)
4.4 °C