Merck
1.07813
SAFC
Tin(II) chloride dihydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE
의약품 제조
동의어(들):
Tin(II) chloride dihydrate, Tin dichloride, dihydrate, Stannous chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Cl2Sn · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
225.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
231-868-0
Agency
BP
JPE
Ph. Eur.
Quality Level
제품 라인
EMPROVE® ESSENTIAL
양식
solid
pH
1-2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
623 °C/1013 hPa (anhydrous substance)
mp
38 °C (anhydrous substance)
density
2.71 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
15-25°C
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI key
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Cardio-vascular system, Respiratory system
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.