문서
1.07758
Millipore
D(-)-Sorbitol
extra pure, suitable for microbiology
동의어(들):
D-Sorbitol, D-Glucitol, D-Glucitol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H14O6
CAS Number:
Molecular Weight:
182.17
Beilstein:
1721899
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106212
EC 인덱스 번호:
200-061-5
NACRES:
NA.74
vapor density
<1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 25 °C)
형태
solid
autoignition temp.
420 °C
효능
15900 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
98-100 °C (lit.)
전이 온도
flash point >100 °C
solubility
2350 g/L
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
450 kg/m3
응용 분야
microbiology
저장 온도
15-25°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01
Water: ≤ 1.0 %
Suitability for microbiology: passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable