주요 문서
1.07714
Supelco
Selenium black 99+
for analysis EMSURE®
동의어(들):
Selenium black 99+
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 G
₩219,748
250 G
₩1,097,520
1 KG
₩3,658,060
₩219,748
예상 입고일2025년 6월 12일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 G
₩219,748
250 G
₩1,097,520
1 KG
₩3,658,060
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Se
CAS Number:
Molecular Weight:
78.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141910
EC 인덱스 번호:
231-957-4
NACRES:
NA.21
₩219,748
예상 입고일2025년 6월 12일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
<1 Pa ( 20 °C)
Quality Level
제품 라인
EMSURE®
분석
≥99.0% (gravimetric)
양식
solid
효능
6700 mg/kg LD50, oral (Rat)
불순물
≤0.005% Cu (Copper)
≤0.05% Fe (Iron)
≤0.05% Pb (Lead)
무기 잔류물
≤0.5%
bp
685 °C/1013 hPa
mp
217 °C
solubility
slightly soluble <0.021 mg/L
density
4.28 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
1270 kg/m3
저장 온도
no temp limit
SMILES string
[Se]
InChI
1S/Se
InChI key
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Identity: passes test
Assay (gravimetrically): ≥ 99.0 %
Cu (Copper): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.05 %
Pb (Lead): ≤ 0.05 %
Residue on ignition: ≤ 0.5 %
Particle size (> 150 µm): ≤ 5 %
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable