추천 제품
enzyme activity
0.060-0.090 IU/g
Quality Level
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
11.4 (20 °C, 3 g/L in H2O)
벌크 밀도
750 kg/m3
환경친화적 대안 카테고리
저장 온도
no temp limit
일반 설명
분석 메모
Foaming volume (5 %; water): ≤ 1 ml
Bulk density: 65 - 80 g/100 ml
Enzymeactivity: 0.060 - 0.090 Anson U/g
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable