1.06514
Sodium thiosulfate pentahydrate
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP
의약품 제조
동의어(들):
Sodium thiosulfate pentahydrate, Antichlor
크기 선택
About This Item
추천 제품
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
제품 라인
EMPROVE® ESSENTIAL
양식
crystalline
solid
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
48 °C
density
1.74 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
일반 설명
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
애플리케이션
법적 정보
관련 제품
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능