주요 문서
1.06097
Supelco
Hydrogen peroxide solution 31%
Ultrapur
동의어(들):
Hydrogen peroxide solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
H2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
34.01
Beilstein:
3587191
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Grade
for inorganic trace analysis
vapor pressure
18 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
양식
liquid
농도
31%
pH
2-4 (20 °C in H2O)
bp
108 °C/1013 hPa
mp
-25.5 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
문서
ICP-MS analyzes 12 heavy metals in hemp-containing food samples using standard addition calibration for accurate quantification.
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.