주요 문서
1.05986
Supelco
Marble granular
for producing CO₂
동의어(들):
Calcium carbonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KG
₩70,949
5 KG
₩139,969
₩70,949
예상 입고일2025년 3월 17일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 KG
₩70,949
5 KG
₩139,969
About This Item
Linear Formula:
CaCO3
CAS Number:
Molecular Weight:
100.09
Beilstein:
8008338
MDL number:
UNSPSC 코드:
11111605
EC 인덱스 번호:
207-439-9
NACRES:
NB.21
₩70,949
예상 입고일2025년 3월 17일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
양식
solid
효능
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
825 °C (decomposition)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
벌크 밀도
300‑1400 kg/m3
저장 온도
no temp limit
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Identity: passes test
Particle size (0.5-2 mm): ≥ 95 %
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable