주요 문서
1.05206
Millipore
Creatinine
for biochemistry
동의어(들):
Creatinine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
113.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
200-466-7
NACRES:
NA.21
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
양식
solid
pH
7.0-9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
305 °C (decomposition)
solubility
90 g/L
벌크 밀도
484 kg/m3
저장 온도
no temp limit
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
InChI key
DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
for biochemistry
애플리케이션
Creatinine for biochemistry. CAS 60-27-5, pH 7.0 - 9.0 (50 g/l, H₂O, 20 °C).
분석 메모
Assay (perchloric acid titration)≥ 99.0 %Identity (IR-spectrum)passes testpH-value (5 %; water)7 - 9Spec. Absorptivity A 1%/1cm (234 nm; 0.001 %; buffer pH 7.0)620 - 640Chloride (Cl)≤ 0.2 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.001 %Creatine (HPLC)≤ 0.2 %
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
554.0 °F
Flash Point (°C)
290 °C