주요 문서
1.05057
Supelco
Potassium disulfite
for analysis EMSURE®
동의어(들):
Potassium disulfite, Potassium metabisulfite, Potassium pyrosulfite
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 G
₩62,017
1 KG
₩99,166
2.5 KG
₩198,027
₩62,017
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 G
₩62,017
1 KG
₩99,166
2.5 KG
₩198,027
About This Item
실험식(Hill 표기법):
K2O5S2
CAS Number:
Molecular Weight:
222.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
240-795-3
NACRES:
NA.21
solubility:
450 g/L
₩62,017
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
제품 라인
EMSURE®
분석
≥96% (iodometric)
양식
solid
효능
2300 mg/kg LD50, oral (Rat)
불순물
≤0.005% In water insoluble matter
pH
3.0-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
150 °C (decomposition)
solubility
450 g/L
벌크 밀도
1000‑1300 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.005%
양이온 미량물
As: ≤0.0001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([S](=O)[O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
InChI key
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
분석 메모
Assay (iodometric): ≥ 96 %
In water insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1