Merck
1.05008
SAFC
2-Propanol
suitable for preparative chromatography, EMPROVE® ESSENTIAL, BP, USP
의약품 제조
동의어(들):
sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 L
₩110,000
₩110,000
예상 입고일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
1 L
₩110,000
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHOH
CAS Number:
Molecular Weight:
60.10
Beilstein:
635639
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
200-661-7
₩110,000
예상 입고일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
제품 라인
EMPROVE® ESSENTIAL
분석
≥99.8% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
전이 온도
flash point 12 °C
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
2-25°C
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
애플리케이션
2-Propanol is used for preparative chromatography.
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
53.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
12.0 °C - closed cup
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.
이 제품을 이미 가지고 계십니까?
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 3
1 of 3