주요 문서
1.04867
Supelco
Potassium hydrogen diiodate
for analysis EMSURE®
동의어(들):
Potassium hydrogen diiodate, Potassium biiodate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
KH(IO3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
389.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
236-650-9
solubility:
13 g/L
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
제품 라인
EMSURE®
분석
≥99.8% (iodometric)
양식
solid
pH
1-2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
13 g/L
벌크 밀도
1750 kg/m3
음이온 미량물
bromide, bromate, chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.02%
양이온 미량물
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/2HIO3.K/c2*2-1(3)4;/h2*(H,2,3,4);/q;;+1/p-1
InChI key
ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M
분석 메모
Assay (iodometric): ≥ 99.8 %
Chloride, Chlorate, Bromide, Bromate (as Cl): ≤ 0.02 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Flame over circleCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3