주요 문서
1.04063
Supelco
Glycerol solution
동의어(들):
Glycerol solution, Glycerin, 1,2,3-Propanetriol, Trihydroxylpropane, Protol, 1,2,3-Propanetriol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOCH2CH(OH)CH2OH · aq
CAS Number:
Molecular Weight:
92.09 (anhydrous basis)
Beilstein:
635685
MDL number:
UNSPSC 코드:
50161901
bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
liquid
Quality Level
pH
~5 (20 °C, 100 g/L)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
-10 °C
density
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N