주요 문서
1.03762
SAFC
Ammonium iron(III) citrate
about 18% Fe
동의어(들):
Ammonium iron(III) citrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KG
₩431,200
₩431,200
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
1 KG
₩431,200
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8O7 · xFe · xH3N
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
214-686-6
₩431,200
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
Quality Level
양식
solid
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
1200 g/L
응용 분야
pharma/biopharma processes
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Fe]21OC(=O)C(CC(=O)O2)(CC(=O)O1)O.N
InChI
1S/C6H8O7.Fe.H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;1H3/q;+3;/p-3
InChI key
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-K
일반 설명
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
애플리케이션
Ammonium iron(III) citrate is used as an acidic regulator. Our product Ammonium iron(III) citrate about 18% Fe is suitable for use in pharmaceutical processes.
법적 정보
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable