주요 문서
1035-HK
Sigma-Aldrich
GP anti GLP-1 (Active) Antibody
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2