주요 문서
1.03121
Supelco
N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulfate
GR for analysis
동의어(들):
N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulfate, 4-Amino-N,N-diethylaniline sulfate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H18N2O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
262.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
228-500-6
NACRES:
NA.05
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
양식
solid
autoignition temp.
540 °C
효능
497 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.0-2.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
274-275 °C/1013 hPa
mp
184-186 °C
solubility
500 g/L
벌크 밀도
580 kg/m3
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H](CC)(CC)c1ccc(cc1)[N+H3]
InChI
1S/C10H16N2.H2O4S/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10;1-5(2,3)4/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay: ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (5 %; water): 2.0 - 2.2
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.05 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.5 %
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable